Chlorure de 2-chloro-3,6-difluorobenzoyle
Synonyms: 2-Chloro-3,6-difluorobenzene-1-carbonyl chloride
005593-5G 005593-10G
FLUO005593-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005593-5G FLUO005593-10G
Chlorure de 2-chloro-3,6-difluorobenzoyle
Chlorure de 2-chloro-3,6-difluorobenzoyle
Formule: C₇H₂Cl₂F₂O
Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70 °C
Numéro MDL: MFCD01631442
Numéro CAS: 261762-42-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité