Chlorure de 2-chloro-6-fluorobenzoyle
004439-5G 004439-25G 004439-100G
FLUO004439-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004439-5G FLUO004439-25G FLUO004439-100G
Chlorure de 2-chloro-6-fluorobenzoyle
Chlorure de 2-chloro-6-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 57 °C
Numéro MDL: MFCD00178746
Numéro CAS: 79455-63-3
EINECS: 279-162-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité