Chlorure de 4-chloro-2-fluorobenzoyle
009723-5G 009723-25G
FLUO009723-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009723-5G FLUO009723-25G
Chlorure de 4-chloro-2-fluorobenzoyle
Chlorure de 4-chloro-2-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Point d'ébullition: 114 °C (1013 hPa)
Numéro CAS: 394-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité