Acide 3-chloro-2,6-difluorobenzoïque
Attention
005592-5G 005592-10G 005592-1G
FLUO005592-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005592-5G FLUO005592-10G FLUO005592-1G
Acide 3-chloro-2,6-difluorobenzoïque
Acide 3-chloro-2,6-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631322
Numéro CAS: 225104-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité