Isothiocyanate de 4-cloro-2-fluorophényle
008761-1G 008761-5G
FLUO008761-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008761-1G FLUO008761-5G
Isothiocyanate de 4-cloro-2-fluorophényle
Isothiocyanate de 4-cloro-2-fluorophényle
Formule: C₇H₃ClFNS
Numéro CAS: 68034-69-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité