2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzène
Synonyms: 3-Chloro-4-fluoronitrobenzene, 1-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
002152-100G 002152-500G 002152-50G
FLUO002152-100GEA 0 EUR InStock
FLUO002152-100G FLUO002152-500G FLUO002152-50G
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzène
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Point d'ébullition: 227…228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41.5 °C
Numéro MDL: MFCD00007206
Numéro CAS: 350-30-1
EINECS: 206-499-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité