2-Chloro-3,6-difluoroanisole
005584-1G 005584-5G
FLUO005584-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005584-1G FLUO005584-5G
2-Chloro-3,6-difluoroanisole
2-Chloro-3,6-difluoroanisole
Formule: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631451
Numéro CAS: 261762-37-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité