2-Chloro-6-fluoroanisole
Attention
005611-1G 005611-5G
FLUO005611-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005611-1G FLUO005611-5G
2-Chloro-6-fluoroanisole
2-Chloro-6-fluoroanisole
Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631573
Numéro CAS: 53145-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité