Isothiocyanate de 2,4,5-trichlorophényle
009579-1G 009579-5G
FLUO009579-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009579-1G FLUO009579-5G
Isothiocyanate de 2,4,5-trichlorophényle
Isothiocyanate de 2,4,5-trichlorophényle
Formule: C₇H₂Cl₃NS
MW: 238,52 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47…49 °C
Numéro MDL: MFCD00041052
Numéro CAS: 23165-46-0
EINECS: 245-471-5
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité