2-Chlorothioanisole
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2-(methylthio)benzene, 2-Chlorophenyl methyl sulphide
003552-5G 003552-10G 003552-25G
FLUO003552-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003552-5G FLUO003552-10G FLUO003552-25G
2-Chlorothioanisole
2-Chlorothioanisole
Formule: C₇H₇ClS
MW: 158,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040124
Numéro CAS: 17733-22-1
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité