Chlorure de 2,6-dichlorobenzènesulfonyle
Synonyms: 2,6-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
CFF419.10 CFF419.25 CFF419.50 003583-5G 003583-25G
CHMPCFF419.10EA 0 EUR InStock
CHMPCFF419.10 CHMPCFF419.25 CHMPCFF419.50 FLUO003583-5G FLUO003583-25G
Chlorure de 2,6-dichlorobenzènesulfonyle
Chlorure de 2,6-dichlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Point de fusion: 54…56 °C
Numéro MDL: MFCD00052311
Numéro CAS: 6579-54-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité