3-Aminobenzamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10793.06EA 65 EUR InStock
A10793.06 A10793.14
3-Aminobenzamide 98%
3-Aminobenzamide
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 341 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 111…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007989
Numéro CAS: 3544-24-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité