2-Nitrobenzohydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Nitrobenzoic hydrazide
B21330.06 B21330.14
B21330.06EA 35.5 EUR InStock
B21330.06 B21330.14
2-Nitrobenzohydrazide ≥98%
2-Nitrobenzohydrazide
Purity: 98% CAS No.: 606-26-8 Molecular Formula: C7H7N3O3 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 119-123° Beilstein Reference: 394754
Formule: C₇H₇N₃O₃
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 119…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007598
Numéro CAS: 606-26-8
EINECS: 210-110-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité