3-Hydroxybenzohydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxybenzoic hydrazide, 3-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 3-Hydroxybenzohydrazide, 3-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide
L04357.06 L04357.03
L04357.06EA 98.6 EUR InStock
L04357.06 L04357.03
3-Hydroxybenzohydrazide ≥98%
3-Hydroxybenzohydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 5818-06-4 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 157-159° Beilstein Reference: 638933
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 157…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014759
Numéro CAS: 5818-06-4
EINECS: 227-389-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité