Acide isophtalique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14445.0B A14445.0I A14445.30
A14445.0BEA 39.1 EUR InStock
A14445.0B A14445.0I A14445.30
Acide isophtalique ≥99%
Acide isophtalique
Purity: 99% CAS No.: 121-91-5 Molecular Formula: C8H6O4 Formula Weight: 166.13 Melting Point: 344-348° subl. Beilstein Reference: 1909332 Merck Reference: 14,5197 MDL No.: MFCD00002516
Formule: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Point d'ébullition: 119…121 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 344…348 °C (subl.)
Densité: 1.540
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002516
Numéro CAS: 121-91-5
EINECS: 204-506-4
Merck Index: 14,5197
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité