Chlorure de 2-fluorobenzoyle
Danger
Synonyms: o-Fluorobenzoyl chloride
001420-100G 001420-500G
FLUO001420-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001420-100G FLUO001420-500G
Chlorure de 2-fluorobenzoyle
Chlorure de 2-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Point d'ébullition: 206 °C (1013 hPa)
Densité: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000656
Numéro CAS: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité