2,3,4-Trifluorobenzamide
007479-1G 007479-5G 007479-10G
FLUO007479-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007479-1G FLUO007479-5G FLUO007479-10G
2,3,4-Trifluorobenzamide
2,3,4-Trifluorobenzamide
Formule: C₇H₄F₃NO
Numéro MDL: MFCD00061265
Numéro CAS: 207919-09-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité