2,3,5-Trifluorobenzamide
007955-5G 007955-10G 007955-1G
FLUO007955-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007955-5G FLUO007955-10G FLUO007955-1G
2,3,5-Trifluorobenzamide
2,3,5-Trifluorobenzamide
Formule: C₇H₄F₃NO
Numéro MDL: MFCD00061198
Numéro CAS: 238403-46-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité