2,3-Difluorobenzamide
004777-25G 004777-5G
FLUO004777-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004777-25G FLUO004777-5G
2,3-Difluorobenzamide
2,3-Difluorobenzamide
Formule: C₇H₅F₂NO
MW: 157,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061137
Numéro CAS: 18355-75-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité