2,4,5-Trifluorobenzamide
007480-5G 007480-1G
FLUO007480-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007480-5G FLUO007480-1G
2,4,5-Trifluorobenzamide
2,4,5-Trifluorobenzamide
Formule: C₇H₄F₃NO
Numéro MDL: MFCD00082478
Numéro CAS: 98349-23-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité