4-Fluorobenzoate de méthyle
Synonyms: Methyl 4-fluorobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid emthyl ester
006802-25G 006802-100G
FLUO006802-25GEA 0 EUR InStock
FLUO006802-25G FLUO006802-100G
4-Fluorobenzoate de méthyle
4-Fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017959
Numéro CAS: 403-33-8
EINECS: 206-956-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité