Acide 4-fluoro-2-méthoxybenzoïque
013328-1G 013328-5G
FLUO013328-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013328-1G FLUO013328-5G
Acide 4-fluoro-2-méthoxybenzoïque
Acide 4-fluoro-2-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇FO₃
Numéro MDL: MFCD00673010
Numéro CAS: 395-82-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité