2,4-Difluoro-6-nitroaniline
CFF1043.1 CFF1043.10 004845-25G 004845-10G 004845-100G
CHMPCFF1043.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1043.1 CHMPCFF1043.10 FLUO004845-25G FLUO004845-10G FLUO004845-100G
2,4-Difluoro-6-nitroaniline
2,4-Difluoro-6-nitroaniline
Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00034058
Numéro CAS: 364-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité