2-Amino-4-fluorophénol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxyaniline
H26165.03 H26165.06
H26165.03EA 55.1 EUR InStock
H26165.03 H26165.06
2-Amino-4-fluorophénol 97%
2-Amino-4-fluorophenol
Purity: 97% CAS No.: 399-97-3 Molecular Formula: C6H6FNO Formula Weight: 127.12 Melting Point: 138-141° MDL No.: MFCD00077451
Formule: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Point de fusion: 138…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077451
Numéro CAS: 399-97-3
EINECS: None
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité