1-(Difluorométhoxy)-2-nitrobenzène
004839-1G 004839-5G
FLUO004839-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004839-1G FLUO004839-5G
1-(Difluorométhoxy)-2-nitrobenzène
1-(Difluorométhoxy)-2-nitrobenzène
Formule: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221470
Numéro CAS: 22225-77-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité