Chlorure de 2,4,5-trifluorobenzènesulfonyle
Synonyms: 2,4,5-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
005518-5G 005518-1G
FLUO005518-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005518-5G FLUO005518-1G
Chlorure de 2,4,5-trifluorobenzènesulfonyle
Chlorure de 2,4,5-trifluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₂ClF₃O₂S
MW: 230,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077600
Numéro CAS: 220227-21-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité