Chlorure de 2-fluorobenzènesulfonyle
Synonyms: 2-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
CFF261.10 CFF261.50 003576-5G 003576-25G
CHMPCFF261.10EA 0 EUR InStock
CHMPCFF261.10 CHMPCFF261.50 FLUO003576-5G FLUO003576-25G
Chlorure de 2-fluorobenzènesulfonyle
Chlorure de 2-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClFO₂S
MW: 194,61 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Densité: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042285
Numéro CAS: 2905-21-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité