4-Amino-N,N-diméthylaniline 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N,N-Dimethylbenzene-p-diamine, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine, N,N-Dimethylbenzene-1,4-diamine, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
A15962.0B A15962.18 A15962.30
A15962.0BEA 643 EUR InStock
A15962.0B A15962.18 A15962.30
4-Amino-N,N-diméthylaniline 96%
4-Amino-N,N-diméthylaniline
Purity: 96% CAS No.: 99-98-9 Molecular Formula: C8H12N2 Formula Weight: 136.20 Flash Point: 130°(266°F) Melting Point: 34-38° Boiling Point: 262° Beilstein Reference: 508105 Merck Reference: 14,3254 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007860
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C
Point de fusion: 34…38 °C
Densité: 1.09
Point d'éclair: 130 °C (266 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007860
Numéro CAS: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3254
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité