Isothiocyanate de 4-nitrophényle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11042.09 L11042.18 L11042.30
L11042.09EA 67 EUR InStock
L11042.09 L11042.18 L11042.30
Isothiocyanate de 4-nitrophényle ≥97%
Isothiocyanate de 4-nitrophényle
Purity: 97% CAS No.: 2131-61-5 Molecular Formula: C7H4N2O2S Formula Weight: 180.19 Odour: Irritating Melting Point: 105-110° Boiling Point: 137-138°/11mm Beilstein Reference: 640027 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00007307
Formule: C₇H₄N₂O₂S
MW: 180,19 g/mol
Point d'ébullition: 137…138 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 105…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007307
Numéro CAS: 2131-61-5
EINECS: 218-359-9
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité