2-Hydroxythiophénol
Synonyms: o-Hydroxythiophenol, 2-Hydroxyphenyl mercaptan, 2-Hydroxybenzene-1-thiol, 1-Hydroxy-2-mercaptobenzene, 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol
FL8733.1 008733-5G 008733-25G
CHMPFL8733.1EA 0 EUR InStock
CHMPFL8733.1 FLUO008733-5G FLUO008733-25G
2-Hydroxythiophénol
2-Hydroxythiophénol
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 224 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 97 °C
Numéro MDL: MFCD00040447
Numéro CAS: 1121-24-0
EINECS: 214-326-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité