α-Bromo-2,3-difluorotoluène
Danger
Synonyms: α-Bromo-2,3-difluorotoluene
004796-5G 004796-25G
FLUO004796-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004796-5G FLUO004796-25G
α-Bromo-2,3-difluorotoluène
α-Bromo-2,3-difluorotoluène
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Point d'ébullition: 186 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042488
Numéro CAS: 113211-94-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité