α-Bromo-2,4,6-trifluorotoluène
Danger
Synonyms: α-Bromo-2,4,6-trifluorotoluene, 2-(Bromomethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
007506-1G 007506-5G
FLUO007506-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007506-1G FLUO007506-5G
α-Bromo-2,4,6-trifluorotoluène
α-Bromo-2,4,6-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061210
Numéro CAS: 151411-98-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité