5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluène
Synonyms: 1-Bromo-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
002247-10G 002247-50G 002247-25G 002247-100G
FLUO002247-10GEA 0 EUR InStock
FLUO002247-10G FLUO002247-50G FLUO002247-25G FLUO002247-100G
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluène
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270,01 g/mol
Point d'ébullition: 95…100 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 40…45 °C
Densité: 1.799 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00014706
Numéro CAS: 344-38-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité