α-Bromo-3-(trifluorométhoxy)toluène
Danger
Synonyms: m-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene, 3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
001406-1G 001406-5G
FLUO001406-1GEA 0 EUR InStock
FLUO001406-1G FLUO001406-5G
α-Bromo-3-(trifluorométhoxy)toluène
α-Bromo-3-(trifluorométhoxy)toluène
Formule: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,03 g/mol
Point d'ébullition: 178…180 °C (1013 hPa)
Densité: 1.572 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061271
Numéro CAS: 159689-88-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité