α-Bromo-4-(difluorométhoxy)toluène
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-4-(difluoromethoxy)benzene, p-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
004834-5G 004834-1G 004834-25G
FLUO004834-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004834-5G FLUO004834-1G FLUO004834-25G
α-Bromo-4-(difluorométhoxy)toluène
α-Bromo-4-(difluorométhoxy)toluène
Formule: C₈H₇BrF₂O
MW: 237,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085007
Numéro CAS: 3447-53-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité