4-Bromo-m-toluidine
Synonyms: 3-Amino-6-bromotoluene, 4-Bromo-3-methylaniline, 5-Amino-2-bromotoluene
001128-50G 001128-250G
FLUO001128-50GEA 0 EUR InStock
FLUO001128-50G FLUO001128-250G
4-Bromo-m-toluidine
4-Bromo-m-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007828
Numéro CAS: 6933-10-4
EINECS: 230-056-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité