2',6'-Dichloroacétophénone
Attention
Synonyms: 1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
009766-1G 009766-5G
FLUO009766-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009766-1G FLUO009766-5G
2',6'-Dichloroacétophénone
2',6'-Dichloroacétophénone
Formule: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016339
Numéro CAS: 2040-05-3
EINECS: 218-035-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité