Alcool 2-chloro-6-fluorobenzylique
Synonyms: (2-Chloro-6-fluorophenyl)methanol
004440-25G 004440-100G
FLUO004440-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004440-25G FLUO004440-100G
Alcool 2-chloro-6-fluorobenzylique
Alcool 2-chloro-6-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…41 °C
Numéro MDL: MFCD00004608
Numéro CAS: 56456-50-9
EINECS: 260-192-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité