4-Chloro-3-(trifluorométhyl)anisole
Danger
005706-5G 005706-10G 005706-1G
FLUO005706-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005706-5G FLUO005706-10G FLUO005706-1G
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)anisole
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)anisole
Formule: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631404
Numéro CAS: 400-73-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité