Benzyle cyanure ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Phenylacetonitrile
A10694.0E A10694.22 A10694.36
A10694.0EEA 254 EUR InStock
A10694.0E A10694.22 A10694.36
Benzyle cyanure ≥98%
Benzyle cyanure
Purity: 98+% CAS No.: 140-29-4 Molecular Formula: C8H7N Formula Weight: 117.15 Flash Point: 101°(213°F) Physical Form: Liquid Density: 1.015 Refractive Index: 1.5230 Appearance: Colourless Melting Point: -24° Boiling Point: 234° Beilstein Reference: 385941 Merck Reference: 14,1131 UN No.: 2470 MDL No.: MFCD00001894
Formule: (C₆H₅)CH₂CN
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.015
Point d'éclair: 101 °C (213 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001894
Numéro CAS: 140-29-4
EINECS: 205-410-5
ONU: 2470
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1131
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité