Acide 4-acétylbenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Acetylbenzoic Acid, 4'-Acetophenonecarboxylic acid
A15239.03 A15239.06 A15239.14
A15239.03EA 45.2 EUR InStock
A15239.03 A15239.06 A15239.14
Acide 4-acétylbenzoïque ≥98%
4-Acetylbenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 586-89-0 Molecular Formula: C9H8O3 Formula Weight: 164.16 Odour: Odourless Melting Point: 208-212° Beilstein Reference: 2207355 MDL No.: MFCD00002561
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 208…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002561
Numéro CAS: 586-89-0
EINECS: 209-588-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité