3'-Méthoxyacétophénone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3′-Methoxyacetophenone
A15604.14 A15604.22 A15604.36
A15604.14EA 26.8 EUR InStock
A15604.14 A15604.22 A15604.36
3'-Méthoxyacétophénone ≥97%
3'-Méthoxyacétophénone
Purity: 97% CAS No.: 586-37-8 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5425 Melting Point: -7° Boiling Point: 239-241° Beilstein Reference: 878552 MDL No.: MFCD00008736
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 239…241 °C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1.094
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008736
Numéro CAS: 586-37-8
EINECS: 209-573-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité