2',6'-Dihydroxyacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,6-Dihydroxyacetophenone
A14627.06 A14627.14 A14627.22
A14627.06EA 35.6 EUR InStock
A14627.06 A14627.14 A14627.22
2',6'-Dihydroxyacétophénone ≥98%
2',6'-Dihydroxyacétophénone
Purity: 98+% CAS No.: 699-83-2 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 156-159° Beilstein Reference: 1366061
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002270
Numéro CAS: 699-83-2
EINECS: 211-833-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité