4-tert-Butylbenzohydrazide
Synonyms: 4-tert-Butylbenzoic hydrazide, 4-(tert-Butyl)benzohydrazide, 4-tert-Butylbenzene-1-carbohydrazide, 4-tert-Butylbenzoic acid hydrazide, 4-tert-Butylbenzohydrazide
CFF582.2.5 CFF582.5 018335-10G 018335-25G
CHMPCFF582.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF582.2.5 CHMPCFF582.5 FLUO018335-10G FLUO018335-25G
4-tert-Butylbenzohydrazide
4-tert-Butylbenzohydrazide
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
MW: 192,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014763
Numéro CAS: 43100-38-5
EINECS: 256-090-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité