2',3',4',5',6'-Pentafluoroacétophénone
003863-25G 003863-100G
FLUO003863-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003863-25G FLUO003863-100G
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacétophénone
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacétophénone
Formule: C₈H₃F₅O
MW: 210,1 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Densité: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000296
Numéro CAS: 652-29-9
EINECS: 211-487-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité