3'-Fluoroacétophénone
Attention
Synonyms: 1-(3-Fluorophenyl)ethanone, m-Fluoroacetophenone
001467-25G 001467-100G
FLUO001467-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001467-25G FLUO001467-100G
3'-Fluoroacétophénone
3'-Fluoroacétophénone
Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000338
Numéro CAS: 455-36-7
EINECS: 207-245-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité