Chlorure d'α,α,α-trifluoro-p-toluoyle
Danger
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzoylchloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
001413-25G 001413-100G
FLUO001413-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001413-25G FLUO001413-100G
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-p-toluoyle
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-p-toluoyle
Formule: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Point d'ébullition: 188…190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1.4035 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000694
Numéro CAS: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité