Acide 5-fluoro-o-toluique
Attention
002249-1G 002249-5G 002249-25G
FLUO002249-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002249-1G FLUO002249-5G FLUO002249-25G
Acide 5-fluoro-o-toluique
Acide 5-fluoro-o-toluique
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 134…135 °C
Numéro MDL: MFCD00042294
Numéro CAS: 33184-16-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité