Acide α,α,α-trifluoro-p-toluique
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
002701-500G 002701-25G 002701-100G
FLUO002701-500GEA 0 EUR InStock
FLUO002701-500G FLUO002701-25G FLUO002701-100G
Acide α,α,α-trifluoro-p-toluique
Acide α,α,α-trifluoro-p-toluique
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Point de fusion: 219…220 °C
Numéro MDL: MFCD00002562
Numéro CAS: 455-24-3
EINECS: 207-242-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité