2,5-Difluorobenzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (2,5-Difluorophenyl)methanamine
A16530.03 A16530.06 A16530.14
A16530.03EA 38.1 EUR InStock
A16530.03 A16530.06 A16530.14
2,5-Difluorobenzylamine 97%
2,5-Difluorobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 85118-06-5 Molecular Formula: C7H7F2N Formula Weight: 143.14 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4950 Boiling Point: 76-78°/15mm Beilstein Reference: 3539280 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00010143
Formule: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Point d'ébullition: 76…78 °C (15 mmHg)
Densité: 1.222
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010143
Numéro CAS: 85118-06-5
EINECS: 285-658-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité